Få mere at vide
Thermo Scientific™ 13 mm autosampler hætteglas Septa
Beskrivelse
Til brug med 13-425 gevindhætter eller 13 mm snap-/krympehætter, Thermo Scientific™ 13 mm Septa fås i PTFE/rød gummi, PTFE/silikone eller rød PTFE/hvid silikone/rød PTFE for at passe til en række forskellige anvendelser.
- PTFE disk septa are chemically inert
- PFTE/red rubber septa are economical for many GC applications
- PTFE/silicone septa are most popular for HPLC and IC applications
- Pre-slit septa are easier to pierce with thin gauge needles
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Septum for 13-425 Screw Caps |
| Farve | Elfenbensfarvet |
| Materiale | PTFE, silikone, Silicone |
| Forspaltet | Yes |
| Hårdhed | 45° kyst |
| Mængde | 1000 |
| Tykkelse (metrisk) | 1.5 mm |
| Certificeringer/compliance | Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |
| Type | Septa |
| Lukkestørrelse | 13-425 |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.