Få mere at vide
Thermo Scientific™ 13 mm HPLC og GC vial septa
Beskrivelse
Vælg Thermo Scientific 13 mm septa til 13-425 skrue-gevindhætter af PTFE, PTFE/gummi eller PTFE/silikone, så de passer til forskellige HPLC- og GC-applikationer.
- PTFE disksepta er kemisk inerte
- PFTE/rød gummisepta er økonomisk til mange GC-applikationer
- PTFE/silikone septa er mest populære til HPLC- og IC-applikationer
- Forudspaltede septa er nemmere at gennembore med tynde nåle
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Septum til 13-425 skruelåg |
| Farve | Rød, Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 13 mm |
| Materiale | PTFE, Silikone |
| Forspaltet | Ja |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Engangs | Single-use |
| Septum | Silicone/PTFE |
| Emballagetype | 1 pack of 100 |
| Hårdhed | 50° kyst |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.