Få mere at vide
Thermo Scientific™ 13 mm autosampler hætteglas Septa
Artikelnummer. 10248152
Skift visning
Farve:
Blå, Transparent
Blå
Elfenbensfarvet
Hvid
Klar, Rød, Red
Rød, Hvid
Rød
Materiale:
PTFE
PTFE, Silikone
PTFE, gummi, Rubber
PTFE, naturgummi, Natural Rubber
PTFE, silikone, Silicone
PTFE-materiale
Lukkestørrelse:
13-425
13-425 Skruelåg
Hårdhed:
30° kyst
35° kyst
38° kyst
45° kyst
50° kyst
53° kyst
55° kyst
57° kyst
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 500
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale Lukkestørrelse Hårdhed unitSize
10248152 Blå, Transparent PTFE, Silikone 13-425 Skruelåg 30° kyst Pakke med 500
12410178 Hvid PTFE 13-425 Skruelåg 53° kyst Pakke med 1000
12490188 Rød PTFE, gummi, Rubber 13-425 35° kyst Pakke med 100
12400198 Rød, Hvid PTFE, Silikone 13-425 Skruelåg 55° kyst Pakke med 100
12430198 Rød, Hvid PTFE, Silikone 13-425 Skruelåg 45° kyst Pakke med 100
12400218 Rød, Hvid PTFE, Silikone 13-425 Skruelåg 50° kyst Pakke med 100
12410218 Elfenbensfarvet PTFE, silikone, Silicone 13-425 45° kyst Pakke med 1000
11563700 Klar, Rød, Red PTFE, naturgummi, Natural Rubber 13-425 38° kyst Pakke med 500
11523700 Rød, Hvid PTFE, Silikone 13-425 57° kyst Pakke med 500
10145722 Blå PTFE, silikone, Silicone 13-425 57° kyst Pakke med 500
10533903 Hvid PTFE-materiale 13-425 53° kyst Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10248152 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 12ST101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
13 mm Septa til brug med gevindhætter Snap/Crimp-hætter fås i PTFE/rød gummi, PTFE/silikone eller rød PTFE/hvid silikone/rød PTFE.
Til brug med 13-425 gevindhætter eller 13 mm snap-/krympehætter, Thermo Scientific™ 13 mm Septa fås i PTFE/rød gummi, PTFE/silikone eller rød PTFE/hvid silikone/rød PTFE for at passe til en række forskellige anvendelser.
  • PTFE disksepta er kemisk inerte
  • PFTE/rød gummisepta er økonomisk til mange GC-applikationer
  • PTFE/silikone septa er mest populære til HPLC- og IC-applikationer
  • Forudspaltede septa er nemmere at gennembore med tynde nåle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septum til 13-425 skruelåg
Farve Blå, Transparent
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Materiale PTFE, Silikone
Forspaltet Ja
Sterilitet Non-sterile
Engangs Single-use
Septum Silicone/PTFE
Emballagetype 1 pack of 500
Hårdhed 30° kyst
Mængde 500
Tykkelse (metrisk) 1.0 mm
Lukkestørrelse 13-425 Skruelåg
Til brug med (udstyr) 13 til 425 skruelåg
Septa-størrelse (metrisk) 13 mm
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Produkttype Septa
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.