Få mere at vide
Thermo Scientific™ 13 mm autosampler hætteglas Septa
Artikelnummer. 10145722
Farve:
Blå
Blå
Elfenbensfarvet
Hvid
Klar, Rød, Red
Rød, Hvid
Rød
Materiale:
PTFE
PTFE, Silikone
PTFE, gummi, Rubber
PTFE, naturgummi, Natural Rubber
PTFE, silikone, Silicone
PTFE-materiale
Lukkestørrelse:
13-425
13-425 Skruelåg
Hårdhed:
30° kyst
35° kyst
38° kyst
45° kyst
50° kyst
53° kyst
55° kyst
57° kyst
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 10145722
Brand: Thermo Scientific™ 12ST18
13 mm Septa til brug med gevindhætter Snap/Crimp-hætter fås i PTFE/rød gummi, PTFE/silikone eller rød PTFE/hvid silikone/rød PTFE.
Til brug med 13-425 gevindhætter eller 13 mm snap-/krympehætter, Thermo Scientific™ 13 mm Septa fås i PTFE/rød gummi, PTFE/silikone eller rød PTFE/hvid silikone/rød PTFE for at passe til en række forskellige anvendelser.
  • PTFE disk septa are chemically inert
  • PFTE/red rubber septa are economical for many GC applications
  • PTFE/silicone septa are most popular for HPLC and IC applications
  • Pre-slit septa are easier to pierce with thin gauge needles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septum for 13-425 Screw Caps
Farve Blå
Materiale PTFE, silikone, Silicone
Forspaltet Yes
Hårdhed 57° kyst
Mængde 500
Tykkelse (metrisk) 1.8 mm
Certificeringer/compliance Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Type Septa
Lukkestørrelse 13-425
Til brug med (udstyr) 13 to 425 Screw Cap
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.