Få mere at vide
Thermo Scientific™ 13 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind
Artikelnummer. 12490208
Skift visning
Farve:
Gul
Hvid
Hvid, Blå, Hvid, Blue, White
Hvid, Rød, Hvid, Red, White
Neutral
Sort
Sort, Blå, Hvid
Sort, Elfenben, Rød
Sort, Klar, Rød
Sort, Rød, Hvid
Sort, hvid, rød, White, Red
Sort, rød, hvid, Red, White
Septum:
Blå PTFE/Hvid silikone, forspaltet
Elfenben PTFE/rødt gummi
Ingen
Ingen (ingen hul)
Integral støbt i polyethylen
None
PTFE-materiale
PTFE/PE skumforing
PTFE/Silicone/PTFE
PTFE/Silikone
PTFE/Silikone, bundet
PTFE/Silikone, præ-slidset
Rød naturgummi/klar PTFE
Rød PTFE/Hvid silikone
Rød PTFE/Hvid silikone, blød
Silikone/PTFE
Materiale:
Fenol
Fenol, PTFE, Silikone
Polypropylen
Polypropylen, PTFE, Gummi
Polypropylen, PTFE, Silikone
Polypropylen, PTFE, silikone, PTFE, Silicone
Polypropylen, Polyethylen
Urea
Urethan
Produkttype:
Åbn den øverste skruelåg
Skruelåg
Skruelåg
Åben topskruehætte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 500
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Septum Materiale Produkttype unitSize
12490208 Neutral Integral støbt i polyethylen Polypropylen, Polyethylen Skruelåg Pakke med 100
12410188 Sort Ingen Polypropylen Åbn den øverste skruelåg Pakke med 100
12430188 Hvid None Polypropylen Åben topskruehætte Pakke med 100
12400228 Sort Ingen Fenol Åbn den øverste skruelåg Pakke med 1000
12410228 Sort, Rød, Hvid Rød PTFE/Hvid silikone Fenol, PTFE, Silikone Åbn den øverste skruelåg Pakke med 100
12420228 Sort, rød, hvid, Red, White PTFE/Silikone, bundet Polypropylen, PTFE, silikone, PTFE, Silicone Åben topskruehætte Pakke med 100
12075540 Sort, Elfenben, Rød Elfenben PTFE/rødt gummi Polypropylen, PTFE, Gummi Åbn den øverste skruelåg Pakke med 100
12410198 Sort, Rød, Hvid PTFE/Silicone/PTFE Polypropylen, PTFE, Silikone Åbn den øverste skruelåg Pakke med 100
10476854 Hvid, Rød, Hvid, Red, White Rød PTFE/Hvid silikone, blød Polypropylen, PTFE, silikone, PTFE, Silicone Åben topskruehætte Pakke med 100
12470208 Sort, Blå, Hvid Blå PTFE/Hvid silikone, forspaltet Polypropylen, PTFE, Silikone Åbn den øverste skruelåg Pakke med 100
10497234 Hvid, Blå, Hvid, Blue, White PTFE/Silikone, præ-slidset Polypropylen, PTFE, silikone, PTFE, Silicone Åben topskruehætte Pakke med 100
10027684 Sort, rød, hvid, Red, White Rød PTFE/Hvid silikone Polypropylen, PTFE, silikone, PTFE, Silicone Åben topskruehætte Pakke med 100
12460228 Hvid, Rød, Hvid, Red, White Rød PTFE/Hvid silikone Polypropylen, PTFE, silikone, PTFE, Silicone Åben topskruehætte Pakke med 100
11538250 Hvid PTFE/PE skumforing Urethan Skruelåg Pakke med 100
11593690 Sort Ingen Polypropylen Skruelåg Pakke med 500
11573710 Sort Ingen (ingen hul) Polypropylen Skruelåg Pakke med 500
11503710 Gul None Polypropylen Åben topskruehætte Pakke med 500
10295712 Sort, hvid, rød, White, Red Silikone/PTFE Polypropylen, PTFE, silikone, PTFE, Silicone Åben topskruehætte Pakke med 500
10514673 Hvid PTFE-materiale Urea Skruelåg Pakke med 100
11553710 Sort, Klar, Rød Rød naturgummi/klar PTFE Polypropylen, PTFE, Gummi Skruelåg Pakke med 500
11563710 Sort, rød, hvid, Red, White PTFE/Silikone Polypropylen, PTFE, silikone, PTFE, Silicone Skruelåg Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 12490208 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. C40155A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
13 mm skruetrådshætter har en 13-425 gevindfinish. Tilgængelig i et udvalg af stilarter, formonterede hætter og septa minimerer forurening.
Thermo Scientific™ 13 mm skruegevindhætter har en 13-425 gevindfinish og fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine HPLC-, GC- eller IC-applikationsbehov. Praktiske formonterede hætter og skillevægge minimerer forurening fra håndtering. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
Autosampler-hætteglas med skruegevind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt PP; Naturlig; Integral støbt PP-skillevæg, 0,010 tommer
Farve Neutral
Materiale Polypropylen, Polyethylen
Septum Integral støbt i polyethylen
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 0.25 mm
Lukkestørrelse 13 mm
Til brug med (udstyr) 13-425 hætteglas med skruegevind
Produkttype Skruelåg
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.