Få mere at vide
- Home
- Products
- Hætteglas
- Autosampler-hætteglas, indsatser og lukninger
- Kun kromatografi autosampler hætteglas
- Thermo Scientific™ 13 mm Autosampler Vial Skrue-gevindkapper
Thermo Scientific™ 13 mm Autosampler Vial Skrue-gevindkapper
Artikelnummer. 12460228| Artikelnummer. | Farve | Septum | Materiale | Produkttype | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 12460228 | Hvid, Rød, Hvid | Rød PTFE/Hvid silikone | Polypropylen, PTFE, Silikone | Åben top skruedæksel | Pakke med 100 |
| 12410188 | Sort | Ingen | Polypropylen | Åben top skruedæksel | Pakke med 100 |
| 12430188 | Hvid | Ingen | Polypropylen | Åben top skruedæksel | Pakke med 100 |
| 12400228 | Sort | Ingen | Fenol | Åben top skruedæksel | Pakke med 1000 |
| 12410228 | Sort, Rød, Hvid | Silikone/PTFE | PTFE, Silicone | Åben top skruedæksel | Pakke med 100 |
| 12420228 | Sort, Rød, Hvid | PTFE/Silikone, bundet | Polypropylen, PTFE, Silikone | Åben top skruedæksel | Pakke med 100 |
| 12075540 | Sort, Elfenben, Rød | Elfenben PTFE/rødt gummi | PTFE, Gummi, Rubber | Åben top skruedæksel | Pakke med 100 |
| 12410198 | Sort, Rød, Hvid | PTFE/Silicone/PTFE | PTFE, Silicone | Åben top skruedæksel | Pakke med 100 |
| 10476854 | Hvid, Rød, Hvid | Rød PTFE/Hvid silikone, blød | Polypropylen, PTFE, Silikone | Åben top skruedæksel | Pakke med 100 |
| 12470208 | Sort, Blå, Hvid | Silikone/PTFE | PTFE, Silikone, Silicone | Åben top skruedæksel | Pakke med 100 |
| 10497234 | Hvid, Blå, Hvid | PTFE/Silikone, forspalte | Polypropylen, PTFE, Silikone | Åben top skruedæksel | Pakke med 100 |
| 10027684 | Sort, Rød, Hvid | Rød PTFE/Hvid silikone | Polypropylen, PTFE, Silikone | Åben top skruedæksel | Pakke med 100 |
| 12490208 | Neutral | Polyethylen, Integral | Polyethylen, Polyethylene | Skruelåg | Pakke med 100 |
| 11538250 | Hvid | PTFE/PE skumforing | Urethan | Skruelåg | Pakke med 100 |
| 11593690 | Sort | Ingen | Polypropylen | Skruelåg | Pakke med 500 |
| 11573710 | Sort | Ingen (ingen hul) | Polypropylen | Skruelåg | Pakke med 500 |
| 11503710 | Gul | Ingen | Polypropylen | Åben top skruedæksel | Pakke med 500 |
| 10295712 | Sort, Hvid, Rød | Silikone/PTFE | Polypropylen, PTFE, Silikone | Åben top skruedæksel | Pakke med 500 |
| 10514673 | Hvid | PTFE | Urea | Skruelåg | Pakke med 100 |
| 11553710 | Sort, Klar, Rød | Rød naturgummi/klar PTFE | Polypropylen, PTFE, Gummi | Skruelåg | Pakke med 500 |
| 11563710 | Sort, Rød, Hvid | PTFE/Silikone | Polypropylen, PTFE, Silikone | Skruelåg | Pakke med 500 |
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Beskrivelse
Thermo Scientific™ 13 mm skruegevindhætter har en 13-425 gevindfinish og fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine HPLC-, GC- eller IC-applikationsbehov. Praktiske formonterede hætter og skillevægge minimerer forurening fra håndtering. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve (forsegling) | Rød/Hvid |
| Oversigt | PP; Hvid; Rød PTFE/hvid silikone |
| Farve | Hvid, Rød, Hvid |
| Materiale | Polypropylen, PTFE, Silikone |
| Septum | Rød PTFE/Hvid silikone |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 1.5 mm |
| Lukkestørrelse | 13 mm |
| Til brug med (udstyr) | 13-425 skruegevindflasker |
| Produkttype | Åben top skruedæksel |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.