Få mere at vide
Thermo Scientific™ 13 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind
13 mm skruetrådshætter har en 13-425 gevindfinish. Tilgængelig i et udvalg af stilarter, formonterede hætter og septa minimerer forurening.
Brand: Thermo Scientific™ C4015-66A
490.31 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Thermo Scientific™ 13 mm skruegevindhætter har en 13-425 gevindfinish og fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine HPLC-, GC- eller IC-applikationsbehov. Praktiske formonterede hætter og skillevægge minimerer forurening fra håndtering. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
Autosampler-hætteglas med skruegevind
Tekniske data
Gul | |
Sort, Rød, Hvid | |
Red PTFE/White Silicone | |
1.5 mm | |
13 mm |
phenol, sort; Rød PTFE/Hvid Silikone septum | |
Fenol, PTFE, Silikone | |
100 | |
Åbn den øverste skruelåg | |
13-425 hætteglas med skruegevind |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.