Få mere at vide
Thermo Scientific™ 13 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind
Artikelnummer. 12400228
Farve:
Gul
Hvid
Hvid, Blå, Hvid, Blue, White
Hvid, Rød, Hvid, Red, White
Neutral
Sort
Sort, Blå, Hvid
Sort, Elfenben, Rød
Sort, Klar, Rød
Sort, Rød, Hvid
Sort, hvid, rød, White, Red
Sort, rød, hvid, Red, White
Septum:
Blå PTFE/Hvid silikone, forspaltet
Elfenben PTFE/rødt gummi
Ingen
Ingen (ingen hul)
Integral støbt i polyethylen
None
PTFE-materiale
PTFE/PE skumforing
PTFE/Silicone/PTFE
PTFE/Silikone
PTFE/Silikone, bundet
PTFE/Silikone, præ-slidset
Rød naturgummi/klar PTFE
Rød PTFE/Hvid silikone
Rød PTFE/Hvid silikone, blød
Silikone/PTFE
Materiale:
Fenol
Fenol, PTFE, Silikone
Polypropylen
Polypropylen, PTFE, Gummi
Polypropylen, PTFE, Silikone
Polypropylen, PTFE, silikone, PTFE, Silicone
Polypropylen, Polyethylen
Urea
Urethan
Type:
Åbn den øverste skruelåg
Skruelåg
Skruelåg
Åben topskruehætte
Dimensione della confezione:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12400228
Marca: Thermo Scientific™ C401566
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
13 mm skruetrådshætter har en 13-425 gevindfinish. Tilgængelig i et udvalg af stilarter, formonterede hætter og septa minimerer forurening.
Thermo Scientific™ 13 mm skruegevindhætter har en 13-425 gevindfinish og fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine HPLC-, GC- eller IC-applikationsbehov. Praktiske formonterede hætter og skillevægge minimerer forurening fra håndtering. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
  • Åben top
  • 13-425 GPI gevind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Oversigt Sort; Fenol
Farve Sort
Materiale Fenol
Septum Ingen
Mængde 1000
Type Åbn den øverste skruelåg
Lukkestørrelse 13 mm
Til brug med (udstyr) 13-425 hætteglas med skruegevind
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato