Få mere at vide
Thermo Scientific™ 13 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind
Artikelnummer. 11593690
Farve:
Gul
Hvid
Hvid, Blå, Hvid, Blue, White
Hvid, Rød, Hvid, Red, White
Neutral
Sort
Sort, Blå, Hvid
Sort, Elfenben, Rød
Sort, Klar, Rød
Sort, Rød, Hvid
Sort, hvid, rød, White, Red
Sort, rød, hvid, Red, White
Septum:
Blå PTFE/Hvid silikone, forspaltet
Elfenben PTFE/rødt gummi
Ingen
Ingen (ingen hul)
Integral støbt i polyethylen
None
PTFE-materiale
PTFE/PE skumforing
PTFE/Silicone/PTFE
PTFE/Silikone
PTFE/Silikone, bundet
PTFE/Silikone, præ-slidset
Rød naturgummi/klar PTFE
Rød PTFE/Hvid silikone
Rød PTFE/Hvid silikone, blød
Silikone/PTFE
Materiale:
Fenol
Fenol, PTFE, Silikone
Polypropylen
Polypropylen, PTFE, Gummi
Polypropylen, PTFE, Silikone
Polypropylen, PTFE, silikone, PTFE, Silicone
Polypropylen, Polyethylen
Urea
Urethan
Type:
Åbn den øverste skruelåg
Skruelåg
Skruelåg
Åben topskruehætte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 11593690
Brand: Thermo Scientific™ 12SC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
13 mm skruetrådshætter har en 13-425 gevindfinish. Tilgængelig i et udvalg af stilarter, formonterede hætter og septa minimerer forurening.
Thermo Scientific™ 13 mm skruegevindhætter har en 13-425 gevindfinish og fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine HPLC-, GC- eller IC-applikationsbehov. Praktiske formonterede hætter og skillevægge minimerer forurening fra håndtering. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
Autosampler-hætteglas med skruegevind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 13 mm åben top skruelåg, 13-425 gevind, 8 mm hul
Farve Sort
Materiale Polypropylen
Septum Ingen
Mængde 500
Type Skruelåg
Lukkestørrelse 12 mm
Til brug med (udstyr) 12 mm hætteglas med skruegevind
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.