Få mere at vide
Thermo Scientific™ 13 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind
Artikelnummer. 11563710
Farve:
Gul
Hvid
Hvid, Blå, Hvid, Blue, White
Hvid, Rød, Hvid, Red, White
Neutral
Sort
Sort, Blå, Hvid
Sort, Elfenben, Rød
Sort, Klar, Rød
Sort, Rød, Hvid
Sort, hvid, rød, White, Red
Sort, rød, hvid, Red, White
Septum:
Blå PTFE/Hvid silikone, forspaltet
Elfenben PTFE/rødt gummi
Ingen
Ingen (ingen hul)
Integral støbt i polyethylen
None
PTFE-materiale
PTFE/PE skumforing
PTFE/Silicone/PTFE
PTFE/Silikone
PTFE/Silikone, bundet
PTFE/Silikone, præ-slidset
Rød naturgummi/klar PTFE
Rød PTFE/Hvid silikone
Rød PTFE/Hvid silikone, blød
Silikone/PTFE
Materiale:
Fenol
Fenol, PTFE, Silikone
Polypropylen
Polypropylen, PTFE, Gummi
Polypropylen, PTFE, Silikone
Polypropylen, PTFE, silikone, PTFE, Silicone
Polypropylen, Polyethylen
Urea
Urethan
Type:
Åbn den øverste skruelåg
Skruelåg
Skruelåg
Åben topskruehætte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 11563710
Brand: Thermo Scientific™ 12SCST2
13 mm skruetrådshætter har en 13-425 gevindfinish. Tilgængelig i et udvalg af stilarter, formonterede hætter og septa minimerer forurening.
Thermo Scientific™ 13 mm skruegevindhætter har en 13-425 gevindfinish og fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine HPLC-, GC- eller IC-applikationsbehov. Praktiske formonterede hætter og skillevægge minimerer forurening fra håndtering. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
  • Open top caps are designed to be used with any of our 12mm septa
  • Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve (forsegling) White/Red
Oversigt 13mm Open Top Screw Cap; White Silicone/Red PTFE Liner; 8mm opening; Black
Farve Sort, rød, hvid, Red, White
Materiale Polypropylen, PTFE, silikone, PTFE, Silicone
Septum PTFE/Silikone
Mængde 500
Tykkelse (metrisk) 2.0 mm
Type Skruelåg
Lukkestørrelse 12 mm
Til brug med (udstyr) 12 mm Screw Thread Vials
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.