Få mere at vide
Thermo Scientific™ 13 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind
Artikelnummer. 11553710
Click to view available options
Farve:
Black, Red, White
Black, White, Red
Neutral
Sort
Sort, Blå, Hvid
Sort, Elfenben, Rød
Sort, Klar, Rød
Sort, Rød, Hvid
White
White, Blue, White
White, Red, White
Yellow
Septum:
Blå PTFE/Hvid silikone, forspaltet
Elfenben PTFE/rødt gummi
Ingen
Ingen (ingen hul)
Integral støbt i polyethylen
None
PTFE
PTFE/PE Foam Liner
PTFE/Silicone
PTFE/Silicone, Bonded
PTFE/Silicone, Pre-slit
PTFE/Silicone/PTFE
Rød naturgummi/klar PTFE
Red PTFE/White Silicone
Red PTFE/White Silicone, Soft
Silicone/PTFE
Materiale:
Fenol
Fenol, PTFE, Silikone
Polypropylen
Polypropylen, PTFE, Gummi
Polypropylen, PTFE, Silikone
Polypropylen, Polyethylen
Polypropylene
Polypropylene, PTFE, Silicone
Urea
Urethane
Type:
Åbn den øverste skruelåg
Open Top Screw Cap
Screw Cap
Skruelåg
Conditionnement:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11553710
Marque: Thermo Scientific™ 12SC8RT1
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
13 mm skruetrådshætter har en 13-425 gevindfinish. Tilgængelig i et udvalg af stilarter, formonterede hætter og septa minimerer forurening.
Thermo Scientific™ 13 mm skruegevindhætter har en 13-425 gevindfinish og fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine HPLC-, GC- eller IC-applikationsbehov. Praktiske formonterede hætter og skillevægge minimerer forurening fra håndtering. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
  • Åbne tophætter er designet til at blive brugt med enhver af vores 12 mm septa
  • Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Farve (forsegling) Rød/Klar
Oversigt 13 mm åben top skruelåg, rød naturgummi/klar PTFE liner; 8 mm åbning; Sort
Farve Sort, Klar, Rød
Materiale Polypropylen, PTFE, Gummi
Septum Rød naturgummi/klar PTFE
Mængde 500
Tykkelse (metrisk) 1.0 mm
Type Skruelåg
Lukkestørrelse 12 mm
Til brug med (udstyr) 12 mm hætteglas med skruegevind
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis