Få mere at vide
Thermo Scientific™ 13 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind
Beskrivelse
Thermo Scientific™ 13 mm skruegevindhætter har en 13-425 gevindfinish og fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine HPLC-, GC- eller IC-applikationsbehov. Praktiske formonterede hætter og skillevægge minimerer forurening fra håndtering. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
- White urethane solid cap
- With film/foam backing
- Not autoclavable
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | GPI thread 13-425 |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Urethan |
| Septum | PTFE/PE skumforing |
| Type | Skruelåg |
| Lukkestørrelse | 13 mm |
| Til brug med (udstyr) | 13-425 Screw Thread Vials |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.