Få mere at vide
Thermo Scientific™ 13 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind
Beskrivelse
Thermo Scientific™ 13 mm skruegevindhætter har en 13-425 gevindfinish og fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine HPLC-, GC- eller IC-applikationsbehov. Praktiske formonterede hætter og skillevægge minimerer forurening fra håndtering. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve (forsegling) | Red/White |
| Oversigt | PP, Black; Red PTFE/White Silicone septum, 75 MIL |
| Farve | Sort, rød, hvid, Red, White |
| Materiale | Polypropylen, PTFE, silikone, PTFE, Silicone |
| Septum | Rød PTFE/Hvid silikone |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 1.5 mm |
| Type | Åben topskruehætte |
| Lukkestørrelse | 13 mm |
| Til brug med (udstyr) | 13-425 Screw Thread Vials |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.