Få mere at vide
Thermo Scientific™ 13 mm Autosampler-indsatser
Artikelnummer. 11941563
Indsæt type:
Konisk indsats
Polyspring Konisk indsats
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11941563
Brand: Thermo Scientific™ undefined
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse indsatser til 13 mm HPLC og GC autosampler hætteglas er lavet af klart Type 1 klasse A borosilikatglas, og har brugbare volumener fra 350 μL til 850 μL.
Thermo Scientific™ Nationale 13 mm autosampler hætteglasindsatser er lavet af klart Type 1 klasse A borosilikatglas og fås i to konfigurationer til brug med HPLC eller GC autosamplere. Anvendelige volumener spænder fra 350 μL til 850 μL. [Bullet] Koniske indsatser giver et lavt restvolumen på mindre end 8 μL.
  • Har en nominel OD på 6 eller 8 mm for at passe til 15x 45 4 ml hætteglas
  • Deaktiverede indsatser er NSC-silaniseret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 6 mm
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm
Materiale Glas
Sterilitet Non-sterile
Engangs Single-use
Volumen (metrisk) 375μ L
Til brug med (applikation) Micro Sampling
Indsæt type Konisk indsats
Emballagetype 1 Pack of 100
Stil Konisk glasindsats, trukket spids
Volumen (metrisk) rest <8μ L
Grundstil Konisk, trukket punkt
Volumen (metrisk) i alt 375μ L
Højde (metrisk) 40 mm
Mængde 100
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Type Autosampler hætteglasindsats
Volumen (metrisk) Brugbar 300μ L
Til brug med (udstyr) 15x45 mm 4 mL hætteglas
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.