Få mere at vide
13Beta-Ethyl-11-methylenegon-4-en-17-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 13-beta-Ethyl-11-methylenegon-4-en-17-one |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O/c1-3-20-12-13(2)19-15-7-5-4-6-14(15)8-9-16(19)17(20)10-11-18(20)21/h6,15-17,19H,2-5,7-12H2,1H3/t15-,16-,17-,19+,20-/m0/s1 |
| Formel vægt | 284.214 |