missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(+)-13alpha-Hydroxylupanine, TRC

Artikelnummer. 30006765
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30006765 10 mg -
30005649 2.5 mg 2.5mg
30006542 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30006765 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94379510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 15358-48-2
Molekylær formel C15 H24 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 264.36
Synonym 7,14-Methano-2H,11H-dipyrido[1,2-a:1',2'-e][1,5]diazocin-11-one, dodecahydro-2-hydroxy-, (2S,7S,7aR,14S,14aS)-, 7,14-Methano-2H,11H-dipyrido[1,2-a:1',2'-e][1,5]diazocin-11-one, dodecahydro-2-hydroxy-, [2S-(2α,7β,7aβ,14β,14aα)]-, Lupanine, 13-hydroxy- (7CI), Lupanine, 13α-hydroxy- (8CI), Lupanine, hydroxy- (6CI), (2S,7S,7aR,14S,14aS)-Dodecahydro-2-hydroxy-7,14-methano-2H,11H-dipyrido[1,2-a:1',2'-e][1,5]diazocin-11-one, (+)-13-Hydroxylupanine, (+)-13α-Hydroxylupanine, 13-Hydroxylupanin, 13-Hydroxylupanine, 13α-Hydroxy-2-oxosparteine, 13α-Hydroxylupanine, 7,14-Methano-4H,6H-dipyrido[1,2-a:1',2'-e][1,5]diazocin-4-one, dodecahydro-9-hydroxy-, [7S-(7α,7aβ,9β,14α,14aα)]-, Hydroxylupanin, Hydroxylupanine, NSC 70827, Oxylupanine
SMIL O[C@H]1CCN2C[C@@H]3C[C@@H](CN4[C@@H]3CCCC4=O)[C@@H]2C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (+)-13alpha-Hydroxylupanine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H24N2O2/c18-12-4-5-16-8-10-6-11(14(16)7-12)9-17-13(10)2-1-3-15(17)19/h10-14,18H,1-9H2/t10-,11-,12-,13+,14-/m0/s1
Formel vægt 264.1838
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.