Få mere at vide
(13Alpha,14Alpha)-14,19-Dihydro-12,13-[methylenebis(oxy)]-20-norcrotalanan-11,15-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (13alpha,14alpha)-14,19-Dihydro-12,13-[methylenebis(oxy)]-20-norcrotalanan-11,15-dione |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23NO6/c1-10-14(19)24-12-5-7-18-6-4-11(13(12)18)8-21-15(20)17(3)16(10,2)22-9-23-17/h4,10,12-13H,5-9H2,1-3H3/t10-,12+,13+,16+,17-/m0/s1 |
| Formel vægt | 337.1525 |