Få mere at vide
Ratiolab™ 136 x 136 mm Cryo Box gitterindsatser
Artikelnummer. 10680134
Skift visning
Array:
5 x 5
5 x 5 mm
7 x 7
7 x 7 mm
8 x 8
Højde (metrisk):
25 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Array Højde (metrisk) unitSize
10680134 7 x 7 40 mm Pakke med 10
10354103 5 x 5 30 mm -
10028972 5 x 5 mm 65 mm -
10374343 - 40 mm Pakke med 10
10272913 7 x 7 mm 30 mm Pakke med 10
10571265 8 x 8 40 mm Pakke med 10
10487233 - 25 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10680134 Leverandør Ratiolab™ Leverandørnr. 5120142
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et tilbehør til sikker transport og opbevaring af produkter under dybfrysningsforhold.
  • Ultralav temperaturbestandig papkonstruktion
  • Til prøveopbevaring
  • Temperaturbestandig ned til− 80 °C
  • Vandafvisende finish
  • Fås i en række størrelser
Tekniske data
Mængde 10/pk
Materiale Pap
Produkttype Cryo Box gitterindsats
Til brug med (applikation) Dybfrys opbevaring/transport
Opbevaringskrav Temperaturbestandig ned til− 80 °C
Højde (metrisk) 40 mm
Bredde (metrisk) 136 mm
Længde (metrisk) 136 mm
Array 7 x 7