Få mere at vide
Ratiolab™ 136 x 136 mm kryoæsker i pap
Farve:
Grøn
Gul
Rød
Højde (metrisk):
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Beskrivelse
- Ultralav temperaturbestandig papkonstruktion
- Fås med en vandafvisende standardbelægning eller med en vandtæt plastbelægning
- Temperaturbestandig ned til− 80 °C
- Højeste fleksibilitet: kasser kan kombineres med forskellige gitterindsatser til rør fra dia. 6 til 28,5 mm
- Kan bruges til større kar, når gitteret er fjernet
- Leveres i pakker med 10 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Materiale | Pap |
| Form | Firkant |
| Type | Cryo boks |
| Til brug med (applikation) | Dybfrys opbevaring/transport |
| Holder | 6 mm til 28,5 mm diameter rør |
| Inkluderer | Vandtæt plastbelægning |
| Min. Temperatur (metrisk) | -80 °C |
| Mængde | 10/pk |
| Tåler temperatur (metrisk) | Ned til− 80 °C |
| Show More |