Få mere at vide
Ratiolab™ 136 x 136 mm kryoæsker i pap
Artikelnummer. 10029162
Farve:
Grøn
Gul
Rød
Højde (metrisk):
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Artikelnummer. 10029162
Brand: Ratiolab™ 5142755
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til prøveopbevaring og -transport selv ved meget lave dybfrysetemperaturer.
  • Ultralav temperaturbestandig papkonstruktion
  • Fås med en vandafvisende standardbelægning eller med en vandtæt plastbelægning
  • Temperaturbestandig ned til− 80 °C
  • Højeste fleksibilitet: kasser kan kombineres med forskellige gitterindsatser til rør fra dia. 6 til 28,5 mm
  • Kan bruges til større kar, når gitteret er fjernet
  • Leveres i pakker med 10 stk
Tekniske data
Farve Gul
Materiale Pap
Form Firkant
Type Cryo boks
Til brug med (applikation) Dybfrys opbevaring/transport
Holder 6 mm til 28,5 mm diameter rør
Inkluderer Vandtæt plastbelægning
Min. Temperatur (metrisk) -80 °C
Mængde 10/pk
Tåler temperatur (metrisk) Ned til− 80 °C
Dimensioner (L x B) 136 x 136 mm
Længde (metrisk) 136 mm
Bredde (metrisk) 136 mm
Højde (metrisk) 75 mm