Få mere at vide
Ratiolab™ 133 x 133 gitterindsatser til kryobokse
Artikelnummer. 13417477
Skift visning
Array:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
Højde (metrisk):
30 mm
40 mm
65 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Array Højde (metrisk) unitSize
13417477 5 x 5 65 mm Pakke med 10
12335923 4 x 4 65 mm -
13227499 6 x 6 40 mm Pakke med 10
10397804 - 40 mm -
10648083 12 x 12 30 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13417477 Leverandør Ratiolab™ Leverandørnr. 5120127
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et tilbehør til sikker transport og opbevaring af produkter under dybfrysningsforhold.
  • Ultralav temperaturbestandig papkonstruktion
  • Til prøveopbevaring
  • Temperaturbestandig ned til− 80 °C
  • Vandafvisende finish
  • Fås i en række størrelser
Tekniske data
Mængde 10/pk
Materiale Pap
Produkttype Cryo Box gitterindsats
Til brug med (applikation) Dybfrys transport/opbevaring
Opbevaringskrav Temperaturbestandig ned til− 80 °C
Højde (metrisk) 65 mm
Bredde (metrisk) 133 mm
Længde (metrisk) 133 mm
Array 5 x 5