Få mere at vide
Ratiolab™ 133 x 133 gitterindsatser til kryobokse
Beskrivelse
- Ultralav temperaturbestandig papkonstruktion
- Til prøveopbevaring
- Temperaturbestandig ned til− 80 °C
- Vandafvisende finish
- Fås i en række størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10/pk |
| Materiale | Pap |
| Produkttype | Cryo Box gitterindsats |
| Til brug med (applikation) | Dybfrys transport/opbevaring |
| Opbevaringskrav | Temperaturbestandig ned til− 80 °C |
| Højde (metrisk) | 65 mm |
| Bredde (metrisk) | 133 mm |
| Længde (metrisk) | 133 mm |
| Array | 4 x 4 |