missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

13-Oxyingenol Dodecanoate, TRC

Artikelnummer. 30425953
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425953 10 mg
30413192 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425953 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO87077010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 54706-70-6
Molekylær formel C32H50O7
Molekylvægt (g/mol) 546.74
Synonym Dodecanoic Acid Ingenol Ester, [1aR-(1aα,2β,5β,5aβ,6β,8aα,9α,10aα)]-1,1a,2,5,5a,6,9,10-Octahydro-5,5a,6-trihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1,1,7,9-tetramethyl-11-oxo-10aH-2,8a-methanocyclopenta[a]cyclopropa[e]cyclodecen-10a-yl Ester Dodecanoic Acid, 10aH-2,8a-Methanocyclopenta[a]cyclopropa[e]cyclodecene Dodecanoic Acid Deriv.
SMIL CCOc1ccc(cc1)C2(CC)C(=O)NC(=O)NC2=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 13-Oxyingenol Dodecanoate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C32H50O7/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-24(34)39-31-18-21(3)30-17-20(2)26(35)32(30,38)27(36)22(19-33)16-23(28(30)37)25(31)29(31,4)5/h16-17,21,23,25-27,33,35-36,38H,6-15,18-19H2,1-5H3/t21-,23+,25-,26+,27-,30+,31+,32-/m1/s1
Formel vægt 546.3557
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.