missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

13-OxoODE, TRC

Artikelnummer. 30425097
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425097 5 mg
30408883 1 mg
30419612 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425097 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8584055MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 54739-30-9
Molekylær formel C18H30O3
Molekylvægt (g/mol) 294.4
Synonym 13-KODE
IUPAC navn 13-oxo-9Z,11E-octadecadienoic acid
SMIL CCCCCC(=O)/C=C\C=C\CCCCCCCC(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 13-OxoODE
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H30O3/c1-2-3-11-14-17(19)15-12-9-7-5-4-6-8-10-13-16-18(20)21/h7,9,12,15H,2-6,8,10-11,13-14,16H2,1H3,(H,20,21)/b9-7-,15-12+
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.