missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
13-oxo-1,4,7,10-Tetraazabicyclo[8.2.1]tridecane-4,7-diacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 13-oxo-1,4,7,10-Tetraazabicyclo[8.2.1]tridecane-4,7-diacetic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22N4O5/c18-11(19)9-14-1-2-15(10-12(20)21)4-6-17-8-7-16(5-3-14)13(17)22/h1-10H2,(H,18,19)(H,20,21) |
| Formel vægt | 314.159 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?