missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

13-oxo-1,4,7,10-Tetraazabicyclo[8.2.1]tridecane-4,7-diacetic Acid, TRC

Artikelnummer. 17904045
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17904045 250 mg
17910995 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17904045 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT283945250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 229312-33-8
Molekylær formel C13 H22 N4 O5
Molekylvægt (g/mol) 314.34
Synonym Gadoteridol Impurity 2
IUPAC navn 2-[7-(carboxymethyl)-13-oxo-1,4,7,10-tetrazabicyclo[8.2.1]tridecan-4-yl]acetic acid
SMIL OC(=O)CN1CCN(CC(=O)O)CCN2CCN(CC1)C2=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 13-oxo-1,4,7,10-Tetraazabicyclo[8.2.1]tridecane-4,7-diacetic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H22N4O5/c18-11(19)9-14-1-2-15(10-12(20)21)4-6-17-8-7-16(5-3-14)13(17)22/h1-10H2,(H,18,19)(H,20,21)
Formel vægt 314.159
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.