Få mere at vide
13-O-(Triethylsilyl) Baccatin III, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 13-O-(Triethylsilyl) Baccatin III |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H52O11Si/c1-10-49(11-2,12-3)48-25-19-37(43)32(46-33(42)24-16-14-13-15-17-24)30-35(9,26(40)18-27-36(30,20-44-27)47-23(6)39)31(41)29(45-22(5)38)28(21(25)4)34(37,7)8/h13-17,25-27,29-30,32,40,43H,10-12,18-20H2,1-9H3/t25-,26-,27+,29+,30-,32-,35+,36-,37+/m0/s1 |
| Formel vægt | 700.3279 |