Få mere at vide
13-O-Methylamphotericin B (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 13-O-Methylamphotericin B |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C48H75NO17/c1-28-18-16-14-12-10-8-6-7-9-11-13-15-17-19-35(65-47-45(59)42(49)44(58)31(4)64-47)25-39-41(46(60)61)38(55)27-48(62-5,66-39)26-34(52)23-37(54)36(53)21-20-32(50)22-33(51)24-40(56)63-30(3)29(2)43(28)57/h6-19,28-39,41-45,47,50-55,57-59H,20-27,49H2,1-5H3,(H,60,61)/b7-6+,10-8+,11-9+,14-12+,15-13+,18-16+,19-17+/t28-,29-,30-,31+,32+,33+,34-,35-,36+,37+,38-,39-,41+,42-,43+,44+,45-,47-,48+/m0/s1 |
| Formel vægt | 937.5035 |