Få mere at vide
13-O-Acetyl-9-dihydrobaccatin III, Mikromol™
Artikelnummer. 30050279
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050279 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050279 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1489.120025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
13-O-Acetyl-9-dihydrobaccatin III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 13-acetyl-9-dihydrobaccatin III
CAS 142203-65-4
Analyt- eller komponentnavne 13-acetyl-9-dihydrobaccatin III
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C33 H42 O12
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 13-O-Acetyl-9-dihydrobaccatin III, 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete-4,5,6,9,11,12,12b-heptol, 2a,3,4,4a,5,6,9,10,12,12a-decahydro-4a,8,13,13-tetramethyl-, 6,9,12b-triacetate 12-benzoate, (2aR,4S,4aS,5R,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-, 13-Acetyl-9-dihydrobaccatin III, 7,9-dideacetylbaccatin VI, 9-Dihydro-13-acetylbaccatin III, Di-O-deacetylbaccatin VI, [2aR-(2alpha,4beta,4abeta,5alpha,6beta,9alpha,11alpha,12alpha,12aalpha,12balpha)]-, 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete-4,5,6,9,11,12,12b-heptol, 2a,3,4,4a,5,6,9,10,12,12a-decahydro-4a,8,13,13-tetramethyl-, 6,9,12b-triacetate 12-benzoate, [2aR-(2aalpha,4beta,4abeta,5alpha,6beta,9alpha,11alpha,12alpha,12aalpha,12balpha)]-
InChI formel InChI=1S/C33H42O12/c1-16-21(42-17(2)34)14-33(40)28(44-29(39)20-11-9-8-10-12-20)26-31(7,22(37)13-23-32(26,15-41-23)45-19(4)36)27(38)25(43-18(3)35)24(16)30(33,5)6/h8-12,21-23,25-28,37-38,40H,13-15H2,1-7H3/t21-,22-,23+,25+,26-,27-,28-,31+,32-,33+/m0/s1
SMIL CC(=O)O[C@H]1C[C@@]2(O)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H]4[C@@](C)([C@@H](O)C[C@H]5OC[C@@]45OC(=O)C)[C@@H](O)[C@H](OC(=O)C)C(=C1C)C2(C)C
IUPAC navn (2aR,4S,4aS,5R,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,12,12a-decahydro-4a,8,13,13-tetramethyl-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete-4,5,6,9,11,12,12b-heptol 6,9,12b-triacetate 12-benzoate
Molekylvægt (g/mol) 630.68
Mængde 25 mg
Formel vægt 630.2676 g/mol