Få mere at vide
Hamilton™ 13 gauge, Metal Hub-nål, tilpasset længde (0,375 til 12 tommer), punkttype 5 eller AS 6/PK
Beskrivelse
Specifikationsark
- Måler– 13 gauge
- Point stil– 5 eller AS
- Nål længde– Brugerdefineret nålængde
- Autoklaverbar– Ja
- Salgsmængde– 6 nåle pr pakke
- Hub– Metal (N)
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 13 G |
| Produkttype | Metal Hub Nål |