Få mere at vide
13-Ethyl-6alpha,17-dihydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one (6alpha-Hydroxylevonorgestrel), Mikromol™
Artikelnummer. 18072460
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18072460 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18072460 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0121.08
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
13-Ethyl-6alpha,17-dihydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one (6alpha-Hydroxylevonorgestrel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6alpha-Hydroxylevonorgestrel
CAS 87585-03-3
Analyt- eller komponentnavne 6alpha-Hydroxylevonorgestrel
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C21 H28 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Levonorgestrel Imp. G (EP), 13-Ethyl-6alpha,17-dihydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one, Levonorgestrel Imp. G (Pharmeuropa), 6alpha-Hydroxylevonorgestrel, Levonorgestrel Impurity G
InChI formel InChI=1S/C21H28O3/c1-3-20-9-7-15-14-6-5-13(22)11-17(14)19(23)12-16(15)18(20)8-10-21(20,24)4-2/h2,11,14-16,18-19,23-24H,3,5-10,12H2,1H3/t14-,15-,16-,18+,19+,20+,21+/m1/s1
SMIL CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@H](O)C4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
IUPAC navn (6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-6,17-dihydroxy-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 328.44
Mængde 50 mg
Formel vægt 328.2038 g/mol