Få mere at vide
13-Ethyl-18,19-dinor-17Alpha-pregn-4-en-20-yn-17-ol (~90%) (Levo Norgestrel Impurity), TRC
Artikelnummer. 30386749
Skift visning
Mængde:
10 mg
Product Code. Mængde
30386749 10 mg
1 options
Product Code. 30386749 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE91695010MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Deoxolevonorgestrel
CAS 32419-58-2
Molekylær formel C21 H30 O
Mængde 10 mg
Synonym 18,19-Dinorpregn-4-en-20-yn-17-ol, 13-ethyl-, (17α)- (9CI), 18,19-Dinor-17α-pregn-4-en-20-yn-17-ol, 13-ethyl-, 13-Ethyl-18,19-dinor-17α-pregn-4-en-20-yn-17-ol (3-Deoxolevonorgestrel), Levonorgestrel Imp. D
InChI formel InChI=1S/C21H30O/c1-3-20-13-11-17-16-8-6-5-7-15(16)9-10-18(17)19(20)12-14-21(20,22)4-2/h2,7,16-19,22H,3,5-6,8-14H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
SMIL CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CCCC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ol
Molekylvægt (g/mol) 298.46
Formel vægt 298.2297