Få mere at vide
13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (Δ6-Levonorgestrel; 6,7-Didehydrolevonorgestrel), Mikromol™
Beskrivelse
13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (Δ6-Levonorgestrel; 6,7-Didehydrolevonorgestrel)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (Δ 6-Levonorgestrel; 6,7-Didehydrolevonorgestrel) |
| CAS | 51087-61-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (Δ 6-Levonorgestrel; 6,7-Didehydrolevonorgestrel) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21H26O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Levonorgestrel Imp. M (EP), 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one, Levonorgestrel Imp. M (Pharmeuropa), Delta6-Levonorgestrel, 6,7-Didehydrolevonorgestrel, Levonorgestrel Impurity M |
| SMIL | CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C=CC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.43 |
| Mængde | 100 mg |