Få mere at vide
13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (Δ6-Levonorgestrel; 6,7-Didehydrolevonorgestrel), Mikromol™
Artikelnummer. 30049978
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049978 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049978 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0121.11
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (Δ6-Levonorgestrel; 6,7-Didehydrolevonorgestrel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (Δ 6-Levonorgestrel; 6,7-Didehydrolevonorgestrel)
CAS 51087-61-7
Analyt- eller komponentnavne 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (Δ 6-Levonorgestrel; 6,7-Didehydrolevonorgestrel)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21H26O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Levonorgestrel Imp. M (EP), 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one, Levonorgestrel Imp. M (Pharmeuropa), Delta6-Levonorgestrel, 6,7-Didehydrolevonorgestrel, Levonorgestrel Impurity M
SMIL CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C=CC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Molekylvægt (g/mol) 310.43