Få mere at vide
13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17Alpha-pregn-5(10)-en-20-yn-3-one(Levo Norgestrel Impurity), TRC
Artikelnummer. 30377151
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377151 25 mg
30388406 5 mg
30370667 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30377151 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE91893525MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19914-67-1
Molekylær formel C21 H28 O2
Molekylvægt (g/mol) 312.45
Synonym (17α)-13-ethyl-17-hydroxy-18,19-Dinorpregn-5(10)-en-20-yn-3-one, 18,19-Dinor-17α-pregn-5(10)-en-20-yn-3-one, 13-ethyl-17-hydroxy- (7CI,8CI), 13-Ethyl-17α-ethynyl-17-hydroxygon-5(10)-en-3-one, Levonorgestrel Imp. B (EP)
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-17-hydroxy-1,2,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C3CCC(=O)C4)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17a-pregn-5(10)-en-20-yn-3-one
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,17-19,23H,3,5-13H2,1H3/t17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Formel vægt 312.2089