Få mere at vide
13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3,6-dione (6-Oxolevonorgestrel; 6-Ketolevonorgestrel), Mikromol™
Artikelnummer. 30052211
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052211 25 mg
18083360 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052211 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0121.020025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3,6-dione (6-Oxolevonorgestrel; 6-Ketolevonorgestrel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Ketolevonorgestrel
CAS 1175109-63-3
Analyt- eller komponentnavne 6-Ketolevonorgestrel
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C21 H26 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3,6-dione, Levonorgestrel Imp. J (Pharmeuropa), 6-Oxolevonorgestrel, 6-Ketolevonorgestrel, 6-Oxo D-(-)-norgestrel, 18,19-Dinorpregn-4-en-20-yne-3,6-dione, 13-ethyl-17-hydroxy-, (17alpha)-, Levonorgestrel Impurity J
InChI formel InChI=1S/C21H26O3/c1-3-20-9-7-15-14-6-5-13(22)11-17(14)19(23)12-16(15)18(20)8-10-21(20,24)4-2/h2,11,14-16,18,24H,3,5-10,12H2,1H3/t14-,15-,16-,18+,20+,21+/m1/s1
SMIL CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)C4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-17-hydroxy-2,7,8,9,10,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,6-dione
Molekylvægt (g/mol) 326.43
Mængde 25 mg
Formel vægt 326.1882 g/mol