Få mere at vide
13-Ethyl-17-hydroxy-11-methylidene-18,19-dinor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one (3-Ketodesogestrel), Mikromol™
Artikelnummer. 30050049
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050049 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050049 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1024.030025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
13-Ethyl-17-hydroxy-11-methylidene-18,19-dinor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one (3-Ketodesogestrel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ketodesogestrel
CAS 54048-10-1
Analyt- eller komponentnavne 3-Ketodesogestrel
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H28 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Etonogestrel, 3-Keto-desogestrel, Desogestrel Imp. D (EP), Desogestrel USP Related Compound C, Desogestrel USP RC C, Desogestrel Impurity D, 13-Ethyl-17-hydroxy-11-methylidene-18,19-dinor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one, 18,19-Dinorpregn-4-en-20-yn-3-one, 13-ethyl-17-hydroxy-11-methylene-, (17alpha)-, (17alpha)-13-Ethyl-17-hydroxy-11-methylene-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one, 17-Ethynyl-17beta-hydroxy-18-methyl-11-methyleneestr-4-en-3-one, 3-Keto-Org 2969, 3-Ketodesogestrel, 3-Oxodesogestrel, Implanon, Nexplanon, Org 3236, Desogestrel Related Compound C, Desogestrel Impurity D
InChI formel InChI=1S/C22H28O2/c1-4-21-13-14(3)20-17-9-7-16(23)12-15(17)6-8-18(20)19(21)10-11-22(21,24)5-2/h2,12,17-20,24H,3-4,6-11,13H2,1H3/t17-,18-,19-,20+,21-,22-/m0/s1
SMIL CC[C@]12CC(=C)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
IUPAC navn (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-17-hydroxy-11-methylidene-2,6,7,8,9,10,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 324.46
Mængde 25 mg
Formel vægt 324.2089 g/mol