Få mere at vide
13-Deoxycarminomycin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 13-Deoxycarminomycin |
| CAS | 76034-18-9 |
| Molekylær formel | C26 H29 N O9 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Antibiotic D 788-11, R 20X |
| InChI formel | InChI=1S/C26H29NO9/c1-3-26(34)8-12-18(15(9-26)36-16-7-13(27)21(29)10(2)35-16)25(33)20-19(23(12)31)22(30)11-5-4-6-14(28)17(11)24(20)32/h4-6,10,13,15-16,21,28-29,31,33-34H,3,7-9,27H2,1-2H3/t10-,13-,15-,16-,21+,26-/m0/s1 |
| SMIL | CC[C@@]1(O)C[C@H](O[C@H]2C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O2)c3c(O)c4C(=O)c5c(O)cccc5C(=O)c4c(O)c3C1 |
| IUPAC navn | (7S,9S)-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-9-ethyl-4,6,9,11-tetrahydroxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 499.51 |
| Formel vægt | 499.184 |