missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
13-cis-Retinyl Acetate (85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 13-cis-Retinyl Acetate |
| CAS | 34356-31-5 |
| Molekylær formel | C22 H32 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Retinol','15-acetate','13-cis-, Retinol','acetate','13-cis- (8CI,9CI), 13-cis-Retinol acetate, 13-cis-Retinyl acetate, 13-cis-Vitamin A acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14- |
| SMIL | CC(=O)OC\C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C |
| IUPAC navn | [(2Z,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 328.49 |
| Formel vægt | 328.2402 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?