missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
13-cis-Retinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 13-cis-Retinol |
| CAS | 2052-63-3 |
| Molekylær formel | C20 H30 O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Retinol','13-cis-, 13-cis-Retinol, (13Z)-Retinol, 13-cis-Vitamin A, Neovitamin A, Neovitamin A1, neo-Retinol, (2Z,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraen-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13- |
| SMIL | C\C(=C\CO)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C |
| IUPAC navn | (2Z,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.45 |
| Formel vægt | 286.2297 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?