Få mere at vide
13-cis-retinsyre, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454219
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15454219 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 15454219 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61666.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4759-48-2 | C20H28O2 | 300.442 g/mol
13-cis-retinsyre bruges til at hæmme celleproliferation og inducere celledifferentiering. 13-cis-retinsyre anvendes primært til behandling af svær genstridig nodulær acne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløselig i chloroform, dimethylsulfoxid, vand, ethanol og ether.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 13-cis-Retinoic acid
CAS 4759-48-2
Smeltepunkt 172°C to 175°C
Farve Gul til Orange
Molekylær formel C20H28O2
MDL nummer MFCD00079542
Mængde 500 mg
Merck Index 14,5228
Synonym Isotretinoin
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,dimethyl sulfoxide,water,ethanol,and ether.
InChI nøgle SHGAZHPCJJPHSC-RVDNBNLISA-N
SMIL CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CC(=O)O)C)C
IUPAC navn (2Z,4E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraensyre
Molekylvægt (g/mol) 300.442
PubChem CID 131954766
Formel vægt 300.44
Fysisk form Pulver