Få mere at vide
13-cis Retinoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 13-cis Retinoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 16760-45-5 |
| Molekylær formel | C21 H30 O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Retinoic acid, methyl ester, 13-cis-, 13-cis-Methyl Retinoate, Methyl 13-cis-retinoate, 13-cis-Retinoic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O2/c1-16(9-7-10-17(2)15-20(22)23-6)12-13-19-18(3)11-8-14-21(19,4)5/h7,9-10,12-13,15H,8,11,14H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,16-9+,17-15- |
| SMIL | COC(=O)\C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C |
| IUPAC navn | methyl (2Z,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.46 |
| Formel vægt | 314.2246 |