Få mere at vide
13-cis-Retinoic Acid-d5 Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 13-cis-Retinoic Acid-d5 Ethyl Ester |
| CAS | 78995-96-7 |
| Molekylær formel | C22 H27 D5 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (8Z)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-cyclohex-1-enyl)-nona-2,4,6,8-tetraenoic Acid-d5 Ethyl Ester, (13Z)-Ethyl Retinoate-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H32O2/c1-7-24-21(23)16-18(3)11-8-10-17(2)13-14-20-19(4)12-9-15-22(20,5)6/h8,10-11,13-14,16H,7,9,12,15H2,1-6H3/b11-8+,14-13+,17-10+,18-16-/i4D3,12D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C1=C(\C=C\C(=C\C=C\C(=C/C(=O)OCC)\C)\C)C(C)(C)CCC1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | ethyl (2Z,4E,6E,8E)-9-[3,3-dideuterio-6,6-dimethyl-2-(trideuteriomethyl)cyclohexen-1-yl]-3,7-dimethyl-nona-2,4,6,8-tetraenoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 333.51909 |
| Formel vægt | 333.2716 |