Få mere at vide
13-cis-retinsyre, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10086010 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10086010 500 mg Glasflaske 500mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10086010 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 418975000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4759-48-2 | C20H28O2 | 300.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 13-cis-Retinoic acid
Navn note 99%
CAS 4759-48-2
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 174°C to 177°C
Farve Orange til Orange-Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C20H28O2
MDL nummer MFCD00079542
Mængde 500 mg
Merck Index 15, 5274
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water
InChI nøgle SHGAZHPCJJPHSC-RVDNBNLISA-N
SMIL CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CC(=O)O)C)C
IUPAC navn (2Z,4E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraensyre
Molekylvægt (g/mol) 300.44
PubChem CID 131954766
Formel vægt 300.44
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 13-cis-Retinoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.