missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

13-cis-Retinal 95%, TRC

Artikelnummer. 30136761
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136761 25 mg
30010059 10 mg
30004297 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136761 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR23990025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 472-86-6
Molekylær formel C20 H28 O
Molekylvægt (g/mol) 284.44
IUPAC navn (2Z,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenal
SMIL C\C(=C\C=O)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 13-cis Retinal
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C20H28O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,15H,7,10,14H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13-
Formel vægt 284.214
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.