Få mere at vide
13-cis-Fenretinide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 13-cis-Fenretinide |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C26H33NO2/c1-19(11-16-24-21(3)10-7-17-26(24,4)5)8-6-9-20(2)18-25(29)27-22-12-14-23(28)15-13-22/h6,8-9,11-16,18,28H,7,10,17H2,1-5H3,(H,27,29)/b9-6+,16-11+,19-8+,20-18- |
| Formel vægt | 391.2511 |