missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
13-cis Acitretin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 13-cis Acitretin |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Blue Ice |
| Formel vægt | 326.1882 |
| MDL nummer | MFCD00870444 |
| Molekylvægt (g/mol) | 326.43, 326.44 |
| InChI nøgle | IHUNBGSDBOWDMA-UGOGCBOOSA-N |
| SMIL | COC1=CC(C)=C(\C=C\C(\C)=C\C=C\C(\C)=C/C(O)=O)C(C)=C1C |
| IUPAC navn | (2Z,4E,6E,8E)-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?