Få mere at vide
Jenway™ 12 mm frempind, hærdet spydende elektrode (maks. temp. 80 °C)
Længde (metrisk) kabel:
1 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Type: Kombination af spydtype
- End Type: Spyd
- pH-område: 0-14
- Temperaturområde: 0 til 80 °C
- Kropsmateriale: Glas
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Glas krop |
| pH-område | 0 til 14 |
| Type påfyldningsopløsning | 4,0 M KCl/AgCl |
| Til brug med (applikation) | Måling af jord- og gylleprøver |
| Isopotentielt punkt | 0 ±20mV |
| Svartid | 95 % af den endelige aflæsning på 10 sekunder |
| Hældning | 56 til 61,7 mV/pH ved 25 °C |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 80 °C |
| Tip Type | Spyd |
| Længde (metrisk) kabel | 1 m |
| Vis mere |