Få mere at vide
MP Biomedicals™ 12 mm kulturrør
Artikelnummer. 15593457 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
:
Boks
Artikelnummer.
15593457 Boks
1 options
Artikelnummer. 15593457 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 07DP1040
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
12 mm kulturrør
  • 12 mm x 75 mm, borosilikatglas, engangskulturrør til flere formål.
  • Pakket i krympeindpakkede bakker á 250 for at forhindre kontaminering eller brud.
  • Ideel til vævskultur og klinisk kemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 12 mm x 75 mm, borosilikatglas, engangskulturrør til flere formål
Mængde Boks
Diameter (metrisk) 12 mm