Få mere at vide
12Beta-Hydroxyisocholic Acid, TRC
Artikelnummer. 17943405
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17943405 5 mg
17961175 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17943405 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9434805MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71883-64-2
Molekylær formel C24 H40 O5
Molekylvægt (g/mol) 408.57
Synonym (3α,5β,7α,12β)-3,7,12-Trihydroxycholan-24-oic Acid, (R)-4-((3R,5S,7R,8R,9S,10S,12R,13R,14S,17R)-3,7,12-Trihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoic Acid, 3α,7α,12β-Trihydroxy-5β-cholanic Acid, 3α,7α,12β-Trihydroxy-5β-cholanoic Acid, Lagocholic Acid
IUPAC navn (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12R,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid
SMIL C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@@H](O)[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 12Beta-Hydroxyisocholic Acid
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20-,22+,23+,24-/m1/s1
Formel vægt 408.2876
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.