missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
12a-Deoxycholic Acid Methyl Ester 3a-Benzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 12alpha-Deoxycholic Acid Methyl Ester 3alpha-Benzoate |
| CAS | 5969-28-8 |
| Molekylær formel | C32H46O5 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (3α,5β,12α)-3-(Benzoyloxy)-12-hydroxy-cholan-24-oic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C32H46O5/c1-20(10-15-29(34)36-4)25-13-14-26-24-12-11-22-18-23(37-30(35)21-8-6-5-7-9-21)16-17-31(22,2)27(24)19-28(33)32(25,26)3/h5-9,20,22-28,33H,10-19H2,1-4H3/t20-,22-,23-,24+,25-,26+,27+,28+,31+,32-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@]12[C@]([C@]3([C@@]([C@]4(C)[C@](CC3)(C[C@H](OC(=O)C5=CC=CC=C5)CC4)[H])(C[C@@H]1O)[H])[H])(CC[C@@]2([C@@H](CCC(OC)=O)C)[H])[H] |
| IUPAC navn | (3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-12-hydroxy-17-((R)-5-methoxy-5-oxopentan-2-yl)-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 510.7 |
| Formel vægt | 510.33 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?